Learn More
Éster metílico de semialdehído adípico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985111 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11985111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438912500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic semialdehyde methyl ester
CAS 6654-36-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 59°C to 61°C (1.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O3
Fórmula lineal OHCCH2CH2CH2CH2CO2CH3
Cantidad 250 mg
Sinónimo adipic semialdehyde methyl ester, methyl 5-formylvalerate, methyl adipaldehydate, 6-oxo-hexanoic acid methyl ester, 6-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, 5-carbomethoxy-1-pentanal, hexanoic acid,6-oxo-,methyl ester, methyl 6-oxo-hexanoate, methyl 5-formylpentanoate
Clave InChI FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCCC=O
Nombre IUPAC 6-oxohexanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 144.17
PubChem CID 81164
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipic semialdehyde methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.