Learn More
Dihidrazida adípica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482078 500 g 500 g
11462078 25 g 25 g
11472078 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15119.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Adipic dihydrazide is used as a formaldehyde scavenger and reacts with formaldehyde, thereby preventing the volatilizing of formaldehyde in the air. It is also employed as a paint additive and coating additive. It is also used as an intermediate. Further, it is used for cross-linking water-based emulsions and as a hardener for certain epoxy resins, which finds application in powder coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dihidrazida adípica se utiliza como eliminador de formaldehído y reacciona con formaldehído, lo que permite impedir la volatilización de formaldehído en el aire. También se emplea como aditivo de pintura y de recubrimiento. También se utiliza como sustancia intermedia. Asimismo, se utiliza para la entrecruzamiento de emulsiones a base de agua y como endurecedor para ciertas resinas epoxídicas. También se aplica en el recubrimiento de polvo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-93-8
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00007614
Clave InChI IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
Nombre IUPAC hexanodihidrazida
SMILES NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic dihydrazide
Punto de fusión 180°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 973863
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%