Learn More
Ácido adípico, TRC
Código de producto. 30324296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324296 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30324296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA29159025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Fórmula molecular C6 H10 O4
Cantidad 25 g
Sinónimo Adipic acid (8CI), 1,4-Butanedicarboxylic acid, 1,6-Hexanedioic acid, Acifloctin, Acinetten, Adilactetten, Adipinic acid, Asapic, E 355, Inipol DS, NSC 7622, NSC 87836
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexanodioico
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579