Learn More
Ácido adípico, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10365070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10365070 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10365070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1000/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 124-04-9
Punto de fusión 151°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H10O4
Número MDL 4420
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1