Learn More
Éster monoetílico del ácido adípico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic Acid Monoethyl Ester |
| CAS | 626-86-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hexanedioic Acid Monoethyl Ester, 1,4-Butanedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, 1,6-Hexandioic Acid Ethyl Ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic Acid, Ethyl Hydrogen Adipate, Ethyl Hydrogen Hexanedioate, Monoethyl Adipate, Monoethyl Hexanedioate, NSC 8877 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-etoxi-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.194 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.089 |