Learn More
Éster monoetílico de ácido adípico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496906 25 g 25 g
11486906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24006.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-86-8 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Adipic acid monoethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster monoetílico de ácido adípico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos, y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-86-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00004419
Clave InChI UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic acid monoethyl ester, monoethyl adipate, ethyl hydrogen adipate, hexanedioic acid, monoethyl ester, monoethyl hexanedioate, monoethyladipic acid ester, adipic acid, monoethyl ester, mono-ethyl adipate, hexanedioic acid, 1-ethyl ester, hexanoic acid, monoethyl ester
PubChem CID 12295
Nombre IUPAC ácido 6-etoxi-6-oxohexanoico
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid monoethyl ester
Punto de fusión 28°C to 29°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 179°C to 181°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 95%