Learn More
Ácido adípico, Mikromol™
Descripción
Ácido adípico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| CAS | 124-04-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Adipic acid, Hexanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido hexanodioico |
| Mostrar más |