Learn More
Ácido adípico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321837 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321837 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10045900100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Nombres de analitos o componentes Adipic acid (Hexanedioic acid)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Adipic acid, Hexanedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexanodioico
Peso molecular (g/mol) 146.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579 g/mol