Learn More
Dihidrazida de ácido adípico, TRC
Código de producto. 17981765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981765 100 g 100 g
17920625 50 g 50 g
17981335 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA291595100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-93-8
Fórmula molecular C6 H14 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo Hexanedioic Acid Dihydrazide, ADH, ADH (hydrazide), ADH 4S, ADH-J, ADH-S, Adipic Dihydrazide, Adipoyl Dihydrazide, Adipoyl Hydrazide, Adipoyldihydrazine, Ajicure ADH, BK 1000Z, BT 1000Z, NSC 29542, NSC 3378, Qualimer ADH, T 2210, Adipohydrazide
Nombre IUPAC hexanodihidrazida
SMILES NNC(CCCCC(NN)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid Dihydrazide
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)