Learn More
Ácido adípico-d4 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic Acid-d4 |
| CAS | 121311-78-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H6 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid (9CI), Hexanedioic acid-3,3,4,4-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC(=O)O)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,4,4-tetradeuteriohexanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.166 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.083 |