Learn More
Ácido adípico, éster bis-2-etilhexílico, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| CAS | 103-23-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C22 H42 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Adipic acid-bis-2-ethylhexylester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil) hexanodioato |
| Show More |