Learn More
Ácido Adípico-13C6, TRC
Código de producto. 30006758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006758 100 mg 100 miligramos
30007855 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA291593100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942037-55-0
Fórmula molecular 13C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 152.1
Sinónimo 1,4-Butanedicarboxylic Acid-13C6, 1,6-Hexanedioic Acid-13C6, Acifloctin-13C6, Acinetten-13C6, Adilactetten-13C6, Adipinic Acid-13C6, Asapic-13C6, E 355-13C6, Inipol DS-13C6, NSC 7622-13C6, NSC 87836-13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-13C6) ácido hexanedioico
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid-13C6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1