Learn More
MedChemExpress ADHP
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 119171-73-2 |
| Sinónimo | 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 257.24 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.38% |
| Condiciones de envío | Room temperature |