Learn More
ADHP, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3,7-dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone |
| CAS | 119171-73-2 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ADHP, 1-(3,7-Dihydroxy-10H-phenoxazin-10-yl)ethanone, 1-(3,7-Dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone, 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, 3,7-Dihydroxy-10-acetylphenoxazine, A 6550, Amplex Red, Amplex Red Ultra, Amplex UltraRed, Ampliflu Red, N-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, SuperRed |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,7-dihidroxifenoxazin-10-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.069 |