Learn More
3M™ Cinta de transferencia adhesiva
Código de producto. 15763518 Tienda 3M Productos
Código de producto. 15763518 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100089548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1266.67€ / 1 rollos
    Ahorro 293.33€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La cinta de transferencia adhesiva 3M™ es ideal para unir plásticos LSE texturizados, revestimientos en polvo y metales aceitosos.
  • Pegue plásticos LSE texturizados, revestimientos en polvo y metales aceitosos
  • Aplicar buena resistencia química y a la humedad
  • Mantener la estabilidad de la humedad
  • Buena resistencia a productos químicos industriales, productos químicos de consumo y humedad
  • Solución ideal para accesorios y ensamblajes de uso general de una amplia variedad de materiales
  • Cumple con una amplia variedad de especificaciones automotrices y OEM