Learn More
Pohli™ Cinta adhesiva
Código de producto. 15871418
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15871418 75 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 15871418 Proveedor Pohli™ N.º de proveedor 2403216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    394.19€ / paquete de 12
    Ahorro 46.81€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Cinta adhesiva para Pohli SUPER FSP Esta cinta es obligatoria para la aprobación UN como válido del embalaje combinado SUPER FSP (6PH1/X2.2/250).
  • Cinta adhesiva para embalaje (UN)
  • Reforzado con fibra de vidrio transversal y longitudinal
  • 75mm de ancho
  • Bobina de 50 m
  • 500 g/unidad
Especificaciones
Cantidad 12 rollos
Anchura exterior (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) exterior 50 m
Para utilizar con (equipo) Dispensador de mano para cintas de 75 mm
Color Natural
Descripción Para envases UN, resistentes a desgarros hasta 750 N/25 mm
Material Cinta reforzada con fibra de vidrio transversal y longitudinal
Esta cinta es obligatoria para la aprobación UN como válido del embalaje combinado SUPER FSP (6PH1/X2.2/250).