Learn More
Texwipe Alfombrillas adhesivas
Código de producto. 11759869 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11759869 18 x 36 in paquete de 240
1 options
Código de producto. 11759869 Proveedor Texwipe N.º de proveedor 0941124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    221.73€ / paquete de 240
    Ahorro 17.27€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Los tapetes con revestimiento adhesivo capturan la suciedad y el polvo para que no los lleve a la sala limpia.
  • Las superficies de polietileno recubiertas de adhesivo eliminan la suciedad de los zapatos y las ruedas de los carros.
  • Cuando la capa superior esté sucia, simplemente retírela para exponer una superficie nueva.
  • Transparente sobre blanco.
  • Esterillas de 60 capas.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 36 in
Cantidad 4/Cs.
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 46 cm
Material Polietileno
Tipo Alfombrilla adhesiva para suelo
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91 cm