Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos adhesivos para placas de PCR
Código de producto. 11570274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 sheets
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570274 100 sheets 100 PCS
1 options
Código de producto. 11570274 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0558
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Los sellos adhesivos para placas de PCR Thermo Scientific™ ABgene proporcionan un método de sellado eficaz y cómodo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Características destacadas
  • Transparentes para la inspección de muestras
  • El fuerte adhesivo evita la evaporación durante los ciclos térmicos o el almacenamiento de las muestras
  • No quedan residuos pegajosos en la placa cuando se retira el cierre
  • Lengüetas en los extremos para facilitar la aplicación y la retirada del cierre
  • Se recomienda el uso con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Película para PCR adhesiva despegable
N.° por paquete 100
Cantidad 100 sheets
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
adhesivo/a/s Cierre adhesivo transparente
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos