Learn More
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™
Código de producto. 11555325 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Cantidad:
30 capas
60 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
11555325 Azul 60 capas paquete de 4
11595315 Gris 30 capas paquete de 8
11565325 Gris 60 capas paquete de 4
11585315 Blanco 60 capas paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11555325 Proveedor ITW Chemische Produkte™ N.º de proveedor AMA184682B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.66€
    204.57€ / paquete de 4
    Ahorro 53.09€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca la contaminación en áreas de mucho tráfico. Las alfombrillas adhesivas para sala limpia ITW Chemische CleanStep™ están fabricadas con 30 o 60 capas. Cada lámina extraíble tiene un revestimiento adhesivo homogéneo diseñado para atrapar partíc
  • Diseñadas para capturar las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas antes de la entrada en salas limpias o entornos controlados
  • Proporcionan una solución portátil de control de la contaminación.
  • Se pueden utilizar con o sin marcos (se venden por separado).
  • Contienen conservantes antimicrobianos que evitan la proliferación microbiana.
  • Revestimiento adhesivo uniforme en cada una de las capas de las alfombrillas de 30 y 60 capas
  • Entre las posibles aplicaciones se incluyen puntos de entrada a salas limpias y entornos críticos, vestuarios o antesalas en los sectores de semiconductores, biotecnológico, de dispositivos médicos, de procesamiento farmacéutico, aeroespacial y de automoción.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 46 in
Cantidad 60 capas
Color Azul
Material Polietileno