Learn More
Shamrock™ Cinta adhesiva indicadora de autoclave
Código de producto. 11720474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
12 M
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11720474 1 unidad 12 M
1 options
Código de producto. 11720474 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor SIL101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05€
    17.26€ / 12 metros
    Ahorro 42.79€
    71% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indica la conclusión del procesamiento de esterilización a vapor normal. Shamrock™ La cinta indicadora de autoclave adhesiva es versátil y acepta anotaciones escritas a mano; puede usarse para sellar e identificar materiales de laboratorio antes y después del procesamiento.
  • Resistentes al agua, aceite y ácido
  • “Esterilizado“ aparece tras alcanzar los 121 °C
  • Para su uso en autoclaves
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la esterilización en Poupinel o autoclave
Para utilizar con (equipo) Poupinel o en autoclave
Longitud (métrico) 12 m
Tipo de producto Cinta adhesiva indicadora de autoclave
Temperatura (métrico) 121° C
Características Con indicador, resistente al agua, aceite y ácido
Cantidad 1 unidad
Indicador de esterilización Sí
Tiempo de esterilización 15 min
Método de esterilización Poupinel o en autoclave