Learn More
MedChemExpress ADH-1
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.06% |
| CAS | 229971-81-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 570.69 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (438.07 mM∣Need ultrasonic) |