Learn More
MedChemExpress ADH-1 trifluoroacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.0% |
| CAS | 1135237-88-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 684.71 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 43 mg/mL (62.80 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (48.68 mM∣Need ultrasonic) |