Learn More
Adenosina, TRC
Código de producto. 30011412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011412 1 g 1 g
30010871 50 mg 50 miligramos
30007967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30011412 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA2804001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-61-7
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 267.24
Sinónimo 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-β-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-β-D-ribofuranosyl-, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, β-Adenosine, β-D-Adenosine, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, β-D-Ribofuranoside, adenine-9
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifications
Nombre del producto químico o material Adenosine
Nombres de analitos o componentes Adenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968
Porcentaje de pureza >95%