Learn More
Adenosine monophosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16472019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0181
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine monophosphate
CAS 61-19-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N5O7P
Cantidad 1 g
Sinónimo AMP
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (48.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (4.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 347.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.22
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism