Learn More
Adenosina, Mikromol™
Código de producto. 17928184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17928184 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17928184 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0784.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Adenosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine
CAS 58-61-7
Nombres de analitos o componentes Adenosine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 26: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 27: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-ribofuranosyl-, beta-Adenosine, beta-D-Adenosine, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranoside, adenine-9
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 267.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267,0968 g/mol