Learn More
Adenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16482099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482099 1 g 1 g
16430838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0228
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Adenosine (Adenine riboside), a ubiquitous endogenous autacoid, acts through the enrollment of four G protein-coupled receptors: A1, A2A, A2B, and A3. Adenosine affects almost all aspects of cellular physiology, including neuronal activity, vascular function, platelet aggregation, and blood cell regulation.
Adenosine (Adenine riboside), a ubiquitous endogenous autacoid, acts through the enrollment of four G protein-coupled receptors: A1, A2A, A2B, and A3. Adenosine affects almost all aspects of cellular physiology, including neuronal activity, vascular function, platelet aggregation, and blood cell regulation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine
CAS 58-61-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Adenine riboside D-Adenosine
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (124.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 6.67 mg/mL (24.96 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=N2)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 267.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.24
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism