Learn More
Adenosina, LoGiCal
Descripción
Adenosine
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine |
| CAS | 58-61-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Adenosine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18 H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3 O |
| Nombre IUPAC | (2 R,3 R,4 S,5 R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Mostrar más |