Learn More
Impureza F de EP de adenosina (impureza B de EP de citarabina), Mikromol™
Código de producto. 30049780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049780 25 mg 25 miligramos
17950055 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0784.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza F de EP de adenosina (impureza B de EP de citarabina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine
CAS 58-96-8
Nombres de analitos o componentes Uridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-β-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uridine), 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, SKF-22425, CCI 11245, 24X57, Nelarabine related, Adenosine Impurity F, Cytarabine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 244.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244,0695 g/mol