Learn More
Adenosine deaminase, MedChemExpress
Código de producto. 16431209
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16431209 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16431209
Marca: Medchem Express HY114175
MedChemExpress Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.
Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine deaminase
Forma física Powder
CAS 9026-93-1
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
SMILES [Adenosine deaminase]