Learn More
Sal disódica de adenosina 5'-trifosfato trihidrato, Mikromol™
Descripción
Sal disódica de adenosina 5'-trifosfato trihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
| CAS | 51963-61-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na . 3 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt, hydrate (1:2:3), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt, trihydrate (9CI), ATP disodium salt trihydrate, Disodium adenosine 5'-triphosphate trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | fosfonofosfato disódico;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil];trihidrato |
| Mostrar más |