Learn More
Sal disódica de adenosina 5'-trifosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt |
| CAS | 987-65-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt (8CI,9CI), ATP disodium, ATP disodium salt, Adenosine 5'-triphosphate disodium salt, Adenosine triphosphate disodium, Adenosine triphosphate disodium salt, Adetphos, Disodium ATP, Disodium adenosine 5'-triphosphate, Disodium adenosine triphosphate, Disodium adenosine-5'-triphosphoric acid, Disodium dihydrogen ATP, NSC 20268, Sodium ATP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | fosfonofosfato de disodio;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] |
| Peso molecular (g/mol) | 551.14 |
| Mostrar más |