Learn More
5'-Trifosfato de adenosina, sal disódica, hidrato Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895048 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895048 5 g Frasco de plástico 5 g
15805058 10 g Frasco de plástico 10 g
15815058 25 g Frasco de plástico 25 g
15825058 100 g Frasco de plástico 100 g
15835058 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15895048 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10585.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 34369-07-8 | C10H20N5Na2O16P3 | 605.19 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34369-07-8
Fórmula molecular C10H20N5Na2O16P3
Peso molecular (g/mol) 605.19
Número MDL MFCD00150754
Clave InChI MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
Sinónimo adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
PubChem CID 134129625
Nombre IUPAC disodium trihydrate hydrogen [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]phosphonate
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.14 (Anhydrous)
Envase Frasco de plástico