Learn More
Sal disódica de adenosina-5'-trifosfato, hidrato, MP Biomedicals
Código de producto. 11403091 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11403091 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11403091 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215026605
Reactivo de cultivo celular de hidrato de sal disódica de adenosina-5'-trifosfato, ≥ 96%, polvo blanco
  • La adenosina-5'-trifosfato (ATP) y sus enlaces de fosfato son los componentes básicos del intercambio de energía en muchos sistemas biológicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51963-61-2
Fórmula molecular C10H20N5Na2O16P3
Peso molecular (g/mol) 605.19
Número MDL MFCD00150754
Clave InChI MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
PubChem CID 134129625
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate
Nombre de nota Hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Sinónimo adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
Nombre IUPAC disodium trihydrate hydrogen [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]phosphonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.2 (Anhydrous)