Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal de adenosina-5'-trifosfato disodio , 99 %, agua < 10 %
Código de producto. 11383566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383566 5 g 5 g
11373566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383566 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L14522.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88€
    163.65€ / 5 g
    Ahorro 34.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La adenosina sal hidratada de -5′-trifosfato disodio se utiliza como una forma de energía celular. Se utiliza en muchos procesos celulares, respiración, reacciones biosintéticas, motilidad y división celular. ATP es un sustrato de muchas quinasas involucradas en la señalización celular y de adenilato ciclasa(s) que producen el segundo campamento mensajero. El ATP proporciona la energía metabólica para accionar las bombas metabólicas. El ATP sirve como coenzima en una amplia gama de reacciones enzimáticas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es – 20 °C. almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34369-07-8
Fórmula molecular C10H14N5Na2O13P3
Peso molecular (g/mol) 551.15
Número MDL MFCD00150755
Clave InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
Nombre IUPAC disodio; fosfato de [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]; hidrato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Notas del porcentaje del ensayo water <10%
Cantidad 5 g
Beilstein 3585462
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,155
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −19° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%