Learn More
Adenosina 5'-trifosfato, sal disódica hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate |
| Punto de fusión | 188.0°C to 190.0°C |
| Color | Marrón a incoloro |
| % mín. CAS | 97.5 |
| pH | 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.) |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 50 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |