Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal disódica de adenosina-5'-trifosfato, 98 %
Código de producto. 15470177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470177 25 g 25 g
15450177 5 g 5 g
15460177 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470177 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61125.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, is used as a P2 purinoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica de adenosina-5′-trifosfato se utiliza como un agonista del purinoceptor P2.
Solubilidad
Soluble en agua (110 mg/ml a 25 °C), etanol (< 1 mg/ml a 25 °C), DMSO (< 1 mg/ml a 25 °C), DMF (escasamente) y PBS con un pH de 7,2 (∼10 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada - 20 °C. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34369-07-8
Fórmula molecular C10H14N5Na2O13P3
Peso molecular (g/mol) 551.15
Número MDL MFCD00150755
Clave InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
Nombre IUPAC disodio; fosfato de [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]; hidrato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Color Blanco
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,155
Información de solubilidad Soluble in water (110mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),DMF (sparingly),and PBS pH 7.2 (∽10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo