Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido adenosina-5'-monofosfórico, 99 % (peso seco), <6 % de agua
Código de producto. 11368935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368935 5 g 5 g
11358935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368935 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L14051.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
a useful ligand determinant that facilitate the binding of APS reductase inhibitors and activates adenosine receptor agonists. 5?-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase, an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides, a reagent in the synthesis of adenosine-5?-phosphoimidazolide, an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Es un determinante ligando útil que facilita la unión de los inhibidores de la APS reductasa y activa los agonistas del receptor de adenosina. 5′-AMP es un activador de una clase de proteínas cinasas conocidas como proteínas cinasas activadas por AMP, un activador de la fosforilasa b en la reacción de polimerización para la síntesis de polisacáridos ramificados, un reactivo en la síntesis de la adenosina-5′-fosfoimidazolida, inhibidor de la actividad endógena de la adeniltransferasa NMN (NMNAT) que convierte NMN en NAD+.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-19-8
Fórmula molecular C10H14N5O7P
Peso molecular (g/mol) 347.22
Número MDL MFCD00005750
Clave InChI UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Sinónimo adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-monophosphoric acid
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), <6 % de agua
Cantidad 5 g
Beilstein 5205540
Índice Merck 14,158
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −47° (c=2 in 2% NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.22
Porcentaje de pureza 99%