Learn More
Sal sódica de adenosina 5'-monofosforamidato, TRC
Código de producto. 30325119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30325119 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281800100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Monophosphoramidate Sodium Salt
CAS 102029-68-5
Fórmula molecular C10 H14 N6 O6 P . Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo Adenosine 5'-(Hydrogen Phosphoramidate) Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(N)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC amino-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi]fosfinato de sodio
Peso molecular (g/mol) 368.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.061