Learn More
Adenosina 5'-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30135275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135275 50 g 50 g
30138739 25 g 25 g
30008017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28178050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-19-8
Fórmula molecular C10 H14 N5 O7 P
Sinónimo 5'-Ácido∣adenilico 5'-AMP∣ ∣AMP AMP (nucleótido) ∣Adenosina 5'-(fosfato de dihidrógeno) ∣Adenosina 5'-monofosfato∣Adenosina 5'-fosfato∣Adenosina 5'-ácido∣fosfórico Adenosina monofosfato∣ ∣Adenosina fosfato Adenosina-5'∣-ácido monofosfórico Adenosina-5'-ácido∣monofosfórico Adenovita∣Ácido∣adenilico Cardiomona∣Licedano∣My-B-Den∣NSC 20264∣ ∣Fosfodio de fóssed∣Fosfentasido
Specifications
Formato Sin diluir
Peso molecular 347.22
Tipo de producto API
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 50 g
Nombre del producto químico o material 5'-Ácido Adenilico