Learn More
Adenosina 5'-monofosfato hidrato, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996851 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11986851 1 g Frasco de vidrio 1 g
11906861 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11996851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149022-20-8 | C10H13N5NaO7P | 369.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149022-20-8
Fórmula molecular C10H13N5NaO7P
Peso molecular (g/mol) 369.21
Número MDL MFCD18785650
Clave InChI FYWLYWMEGHCZAX-GWKNMROSNA-M
Sinónimo sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate x:1:x, adenosine 5-monophosphoric acid disodium salt, adenosine 5'-monophosphate sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate, pubchem14181, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate 2:1:x, 5'-adenylic acid,sodium salt, hydrate 9ci, disodium hydrate adenosine-5-monophosphate 2-
PubChem CID 23674992
Nombre IUPAC Sodio;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilfosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
pH 4.50 to 6.50
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.21
Porcentaje de pureza 99%