Learn More
Adenosina 5'-Monofosfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17958134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17958134 1 g 1 g
17929104 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2817901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4578-31-8
Fórmula molecular C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 391.18
Sinónimo 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium 9-(β-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilfosfato
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Nombres de analitos o componentes Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.027