Learn More
Adenosin-5'-monofosfato, sal disódica, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15845058 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845058 25 g Frasco de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 15845058 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10620.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P
Número MDL MFCD00065023
Beilstein 3586732
Sinónimo adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
Clave InChI QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nombre IUPAC disodio;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilfosfato
Peso molecular (g/mol) 391.19
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.18 (Anhydrous)
Envase Frasco de plástico