Learn More
Sal disódica de adenosina 5'-monofosfato, Mikromol™
Código de producto. 17978084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978084 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17978084 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3619.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sal disódica de adenosina 5'-monofosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Nombres de analitos o componentes Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilfosfato
Peso molecular (g/mol) 391.18
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391,027 g/mol