Learn More
Sal disódica de adenosina 5'-monofosfato, LoGiCal
Código de producto. 30462308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462308 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462308 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3619.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sal disódica de adenosina 5'-monofosfato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Nombres de analitos o componentes Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7 CI,8 CI,9 CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H14N5O7P0.2 Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17 H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3 O
Nombre IUPAC fosfato disódico;[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 391.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391,027 g/mol