Learn More
Adenosina 5'-monofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162220 5 g Frasco de vidrio 5 g
10274600 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580024 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10162220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102790050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-19-8
Fórmula molecular C10H14N5O7P
Peso molecular (g/mol) 347.22
Número MDL MFCD00005750
Clave InChI UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Sinónimo adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5′-monophosphate
Absorbancia 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178.0°C to 185.0°C
Color Incoloro a blanco
Pérdida por secado 6% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, IV, 3615
Índice Merck 15, 146
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Transmitancia 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino