Learn More
Sal de tetralitio de adenosina 5'-[gamma-tio]trifosfato (85 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine 5'-[gamma-thio]triphosphate Tetralithium Salt |
| CAS | 93839-89-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N5 O12 P3 S . 4 Li |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | ATP-gamma-S, Adenosine 5′-(3-thiotriphosphate) Tetralithium Salt, Ado-5′-PPP[S] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1 |
| SMILES | [Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[S-])[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | tetralitio; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oxi-sulfidofosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 546.979 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.006 |