Learn More
Adenosina-5′-difosfoglucosa Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133646 10 mg 10 miligramos
30008476 5 mg 5 miligramos
30005390 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA28170510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102129-65-7
Fórmula molecular C16 H23 N5 O15 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 633.3
Sinónimo ADP-Glucose Sodium Salt, P'-β-D-Glucopyranosyl Ester Adenosine 5'-(Trihydrogen Diphosphate) Disodium Salt, ADP-Glucose Disodium, ADP-glc Disodium, ADPG Disodium, ADP-D-Glucose Disodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metoxi-oxido-fosforilo] [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphoglucose Disodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25N5O15P2.2Na/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27;;/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,7+,8+,9+,10+,11-,14+,15+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.0461