Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de trilitio de adenosina-5'-difosfato, 98 %
Código de producto. 15456429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456429 5 g 5 g
15446429 1 g 1 g
15466429 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456429 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64497.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol
It is used as a salt formulation of the essential metabolic compound adenosine diphosphate (ADP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como fórmula salina del compuesto metabólico esencial devadenosina difosfato (ADP).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31008-64-7
Fórmula molecular C10H12Li3N5O10P2
Peso molecular (g/mol) 445.00
Número MDL MFCD00065469
Clave InChI LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Sinónimo adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
Nombre IUPAC trilithium(1+) ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 445
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo