Learn More
Adenosina 5'-Difosfato, TRC
Código de producto. 30006381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006381 250 mg 250 miligramos
30006471 100 mg 100 miligramos
30003841 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281765250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-64-0
Fórmula molecular C10H15N5O10P2
Peso molecular (g/mol) 427.2
Sinónimo 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]fosfato de hidrógeno fosfono metil
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifications
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Diphosphate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.0294