Learn More
Sal sódica de adenosina 5'-difosfato, TRC
Código de producto. 30322212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30322212 2.5 g 2.50 g
30323108 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30322212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2817082.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H15N5O10P2 . x(Na)
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate
Peso molecular (g/mol) 427.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.0114
Porcentaje de pureza >95